Merck
700118
Sigma-Aldrich
5-アミノ-1,3-ジフェニル-1H-ピラゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13N3
CAS番号:
分子量:
235.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
128-132 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3/c16-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2
InChI Key
SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700118-VAR:
700118-BULK:
700118-5G:
700118-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)