Merck
699667
Sigma-Aldrich
L,L-α,ε-ジアミノピメリン酸-13C7,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
(2S,6S)-2,6-ジアミノヘプタン二酸-13C7,15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C7H1415N2O4
分子量:
199.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
mp
~295 °C (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
GMKMEZVLHJARHF-XEWADIPKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
699667-VAR:
699667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)