Merck
699330
Sigma-Aldrich
7-アザインドール (ピリジン-15N)
98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
1H-ピロロ(2,3-b)ピリジン-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H615NN
分子量:
119.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
mp
105-107 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
c1c[15n]c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i8+1
InChI Key
MVXVYAKCVDQRLW-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)