Merck
694487
Sigma-Aldrich
2-メチル-5-ニトロベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClNO4S
CAS番号:
分子量:
235.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
mp
41-45 °C
官能基
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(cc1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
694487-BULK:
694487-25G:
694487-VAR:
694487-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)