Merck
691380
Sigma-Aldrich
2,2,6-トリメチル-4H-1,3-ダイオキシン-4-オン
Arxada quality, ≥93.0% (GC)
別名:
TMD, ジケテンアセトン付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
2408
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥93.0% (GC)
フォーム
liquid
品質
Arxada quality
メーカー/製品名
Arxada AG
不純物
≤0.10% diketene (GC)
≤0.4% dehydracetic acid (GC)
≤0.5% 4-methyl-3-penten-2-one (GC)
≤6.0% acetone (GC)
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
InChI Key
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,2,6-トリメチル-4H-1,3-ダイオキシン-4-オンは、脂肪族アルコールおよび芳香族アルコールからアセト酢酸エステルを合成するための反応物質として広く使用されます。また、アミンおよびチオールをアセトアセチル化することもできます。
注意
次第に黒く変色します
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
691380-BULK:
691380-180KG:4548173303888
691380-1KG:4548173303895
691380-25KG:4548173303901
691380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and biological evaluation of some new 1, 4-dihydropyridines containing different ester substitute and diethyl carbamoyl group as anti-tubercular agents
Khoshneviszadeh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(4), 1579-1586 (2009)
Synthesis, study of 3D structures, and pharmacological activities of lipophilic nitroimidazolyl-1, 4-dihydropyridines as calcium channel antagonist
Miri R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(14), 4842-4849 (2006)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)