アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
品質
Arxada quality
メーカー/製品名
Arxada AG
不純物
≤0.04% metyl-4-chloroacetoacetate
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
InChI Key
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
690295-25KG:
690295-200KG:
690295-VAR:
690295-BULK:
690295-1KG:
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.