Merck
688312
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-ドデシルチオフェン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27BrS
CAS番号:
分子量:
331.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.509
密度
1.105 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C16H27BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-18-16(15)17/h13-14H,2-12H2,1H3
InChI Key
IMILVTHOOISGRW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
688312-1G:
688312-VAR:
688312-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.