Merck
686379
Sigma-Aldrich
4-[(トリメチルシリル)エチニル]安息香酸
別名:
(4-カルボキシフェニルエチニル)トリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O2Si
CAS番号:
分子量:
218.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
154-158 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H14O2Si/c1-15(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
GUFYYXWHDBOLBG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
686379-BULK:
686379-5G:
686379-VAR:
686379-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)