Merck
685887
Supelco
スクロース 溶液
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
分子量:
342.30
UNSPSCコード:
12142201
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
濃度
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sucrose is a disaccharide, naturally occurring carbohydrate found in plants and a major product during photosynthesis.
Sucrose solution can be used as a water suppression standard in the determination of chemical composition of dissolved organic water in natural water bodies.
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
685887-BULK:
685887-1EA:
685887-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Direct 1H NMR spectroscopy of dissolved organic matter in natural waters
Lam B and Simpson.JA
Analyst, 133, 263-269 (2008)
Quantitative 1H NMR with external standards: use in preparation of calibration solutions for algal toxins and other natural products.
Burton IW, Quilliam MA, Walter JA.
Analytical Chemistry, 77(10), 3123-3131 (2005)
D. H. Lewis
Storage Carbohydrates in Vascular Plants: Distribution, Physiology and Metabolism, 53-53 (1984)