Merck
683523
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7IN2
CAS番号:
分子量:
222.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
136-140 °C
官能基
iodo
SMILES記法
Cc1n[nH]c(C)c1I
InChI
1S/C5H7IN2/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
MZZXIXHKDJNBJQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
683523-VAR:
683523-1G:4548173997896
683523-BULK:
683523-5G:4548173997902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)