Merck
683329
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
96%
別名:
6-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5F3N2S
CAS番号:
分子量:
218.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
120-124 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2S/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
InChI Key
WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
683329-BULK:
683329-VAR:
683329-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)