Merck
682861
Sigma-Aldrich
4-ベンジルオキシベンゾイルクロリド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11ClO2
CAS番号:
分子量:
246.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
97-105 °C
官能基
acyl chloride
phenyl
SMILES記法
ClC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI Key
ICEKEZSKMGHZNT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
682861-VAR:
682861-1G:
682861-5G:
682861-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)