Merck
682586
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C,d5
98 atom % D, 98 atom % 13C
別名:
Ethyl-13C2, d5 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD313CD2OH
CAS番号:
分子量:
53.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % D
bp
78 °C
密度
0.907 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1D3,2+1D2
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-HXUSQKPVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682586-VAR:
682586-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)