Merck
681180
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BrO3
CAS番号:
分子量:
259.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
92-96 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(CBr)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
UXSNXOMMJXTFEG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681180-1G:
681180-BULK:
681180-5G:
681180-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)