Merck
680788
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
別名:
5-(3-Pyridinyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N3OS
CAS番号:
分子量:
179.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
231 °C (dec.)
SMILES記法
Sc1nnc(o1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,10,12)
InChI Key
QBLWWQDTKCIRSW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680788-BULK:
680788-VAR:
680788-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)