Merck
680362
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13NO
CAS番号:
分子量:
211.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
63-67 °C
官能基
imine
SMILES記法
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO/c1-16-14-9-7-12(8-10-14)11-15-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
InChI Key
MSWPGMRTURVKRJ-RVDMUPIBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680362-BULK:
680362-5G:
680362-25G:
680362-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)