Merck
680087
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8F3N
CAS番号:
分子量:
139.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
bp
110-111 °C
mp
29-33 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m1/s1
InChI Key
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.0 °F - closed cup
引火点(℃)
28.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
680087-250MG:
680087-1G:
680087-BULK:
680087-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)