Merck
678104
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide-18O3
95 atom % 18O, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
As218O3
CAS番号:
分子量:
203.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
アッセイ
97% (CP)
分子量
203.54 by atom % calculation
質量シフト
M+6
SMILES記法
[18O]=[As][18O][As]=[18O]
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
InChI Key
IKWTVSLWAPBBKU-LXJNWNNVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678104-VAR:
678104-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)