Merck
675512
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-VAPOLリン酸水素
別名:
(R)-(–)-VAPOLリン酸, (R)-2,2'-ジフェニル-3,3'-ビフェナントリル-4,4'-ジイルホスフェート, 18-ヒドロキシ-8,9-ジフェニル-ジフェナントロ[4,3-d:3',4'-f][1,3,2]ジオキサホスフェピン-18-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H25O4P
CAS番号:
分子量:
600.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
SMILES記法
OP1(=O)Oc2c(c(cc3ccc4ccccc4c23)-c5ccccc5)-c6c(O1)c7c(ccc8ccccc78)cc6-c9ccccc9
InChI
1S/C40H25O4P/c41-45(42)43-39-35-29(21-19-27-15-7-9-17-31(27)35)23-33(25-11-3-1-4-12-25)37(39)38-34(26-13-5-2-6-14-26)24-30-22-20-28-16-8-10-18-32(28)36(30)40(38)44-45/h1-24H,(H,41,42)
InChI Key
YKIJNEDTUDPMNC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
スルホンアミドのBoc活性化アリールイミンへの付加における、有用なキラルブレンステッド酸触媒です。
以下に関する触媒です:
  • メソ-アジリジンの脱対称化
  • アザ-Darzensアジリジンの不斉合成
  • モノおよびビシクロN-アシルメソアジリジンのエナンチオ選択的開環
  • アルデヒドのアミノベンゼンスルホンアミドとの縮合
  • Pictet-Spengler反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
675512-250MG:
675512-500MG:
675512-BULK:
675512-VAR:
675512-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerald B Rowland et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(45), 15696-15697 (2005-11-10)
A new method for the Brønsted acid-catalyzed addition of amide nucleophiles to imines to produce protected aminal products is described. Simple Brønsted acids (phenyl phosphinic acid and trifluoromethanesulfonimide) were shown to be excellent catalysts, providing high yields of the aminal