Merck
675199
Sigma-Aldrich
Methane sulfonic acid-d
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO2OD
CAS番号:
分子量:
97.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
167 °C/10 mmHg
密度
1.496 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
InChI Key
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
675199-VAR:
675199-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)