Merck
671533
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Benzyloxy-cyclopentylamine
97%
別名:
(1R)-trans-2-(Phenylmethoxy)cyclopentanamine, (1R,2R)-1-アミノ-2-ベンジルオキシシクロペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥96.5% (GC)
97%
アッセイ
≥96.5% (GC)
97%
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H]1CCC[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m1/s1
InChI Key
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
671533-VAR:
671533-1G:
671533-BULK:
671533-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)