Merck
671401
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
95% (HPLC)
別名:
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl)ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H36N2O8
CAS番号:
分子量:
420.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
amine
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H36N2O8/c1-19(2,3)29-18(25)21-9-5-11-27-13-15-28-14-12-26-10-4-8-20-16(22)6-7-17(23)24/h4-15H2,1-3H3,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
InChI Key
RTHQDNQOODHVLK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
671401-5G:
671401-BULK:
671401-VAR:
671401-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Davydova et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (145) (2019-03-26)
Maleimide-bearing bifunctional probes have been employed for decades for the site-selective modification of thiols in biomolecules, especially antibodies. Yet maleimide-based conjugates display limited stability in vivo because the succinimidyl thioether linkage can undergo a retro-Michael reaction. This, of course, can
資料
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
671401-1G4061826680421
671401-5G4061833459386