Merck
670731
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol
≥99% (HPLC)
別名:
(S)-(−)-2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)hydroxymethyl]pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27NO
CAS番号:
分子量:
309.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99% (HPLC)
光学純度
enantiomeric ratio: 97.5% (HPLC)
mp
98-101 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)C(O)([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27NO/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(23,20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20,22-23H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
InChI Key
MXIOBZPVLNQGIU-FQEVSTJZSA-N
アプリケーション
(S)-α,α-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol can be used as:
  • A chiral organocatalyst in the preparation of α-[(phenyl)methyl]thio]alkanal derivatives using aldehydes as starting materials and [(phenyl)methyl]thio]triazole as a sulfur electrophile.
  • A catalyst in the preparation of chiral bipyrazolidin-3-one derivatives by cycloadditions of azomethine imines with α,β-unsaturated aldehydes.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670731-500MG:
670731-VAR:
670731-BULK:
試験成績書(COA)