Merck
667994
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-furoic acid
97%
別名:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
134-138 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヘテロアリールカルボン酸と臭化アリールとの間のパラジウム触媒クロスカップリングに使用し、アリール化ヘテロ環を与えます。パラジウム触媒不斉水素化でも使用されます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
667994-VAR:
667994-5G:
667994-1G:
667994-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Catal., 226, 52-52 (2003)
Pat Forgione et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11350-11351 (2006-08-31)
Aryl-substituted five-membered heteroaromatics have attracted great interest over the past years due to their presence in a large number of pharmaceuticals and natural products. Recently, an advance in the preparation of these scaffolds was achieved by employing a C-H functionalization