Merck
667315
Sigma-Aldrich
Chloro(η2-P,C(–)tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite)(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
別名:
SamCat, [2-[[ビス[2,4-ビス(1,1-ジメチルエチル)フェノキシ]ホスフィノ-KP]オキシ]-3,5-ビス(1,1-ジメチルエチル)フェニル-KC]クロロ(トリシクロヘキシルホスフィン)パラジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H95ClO3P2Pd
CAS番号:
分子量:
1068.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
176.7-187.1 °C
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.CC(C)(C)c4ccc(OP(Oc5ccc(cc5C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc6c([Pd]Cl)cc(cc6C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H62O3P.C18H33P.ClH.Pd/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h19-23,25-27H,1-18H3;16-18H,1-15H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
KSWCAUMOXBNXFL-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
臭化アルキルとアリールボロン酸のカップリングの触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
667315-1G:
667315-BULK:
667315-5G:
667315-VAR:
667315-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Palladacycle Coupling Catalysts
Palladacyclic catalysts developed by Bedford’s group are examples of a select group of catalysts capable of affecting a variety of coupling reactions using difficult to activate aryl chlorides at very low catalyst loadings.