アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.516
bp
129 °C/8 mmHg
官能基
phosphine
保管温度
20-25°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)PC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI Key
HDULBKVLSJEMGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
666572-5G:
666572-BULK:
666572-VAR:
666572-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック