Merck
666432
Sigma-Aldrich
メチルベンゾ[b]チオフェン-2-カルボキシレート
97%
別名:
ベンゾ[b]チオフェン-2-カルボン酸メチルエステル, メチルチアナフテン-2-カルボキシレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O2S
CAS番号:
分子量:
192.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
70-74 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-6H,1H3
InChI Key
KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666432-BULK:
666432-1G:
666432-VAR:
666432-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)