Merck
663190
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
97%
別名:
5-メチルインドール-2-カルボン酸 エチル エステル, NSC 30928
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO2
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
160-164 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc2cc(C)ccc2[nH]1
InChI
1S/C12H13NO2/c1-3-15-12(14)11-7-9-6-8(2)4-5-10(9)13-11/h4-7,13H,3H2,1-2H3
InChI Key
KMVFKXFOPNKHEM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate (5-Methylindole-2-carboxylic acid ethyl ester) is an indole derivative. Indole ring system is an important building block or intermediate in the synthesis of many pharmaceutical agents. It is formed during the Fischer indolization of ethyl pyruvate 2-[2-(methanesulfonyloxy)-4-methyl]phenylhydrazine.
アプリケーション
  • カスケード付加-環化反応を介するオキサジノ[4,3-a]インドール合成の反応物質
  • カンナビノイドCB1受容体アンタゴニストとしてのインドールカルボキサミドの調製用反応物質
  • 抗炎症剤および鎮痛剤としてのインドール-3-プロピオン酸の調製用反応物質
  • 塩化ニトロベンゾイルとのフリーデル・クラフツアシル化の反応物質
  • オキシム化反応の反応物質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
663190-BULK:
663190-5G:
663190-1G:
663190-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Substituent Effects in the Fischer Indolization of (2-Sulfonyloxyphenyl) hydrazones (Fischer Indolization and Related Compounds. XXX).
Murakami Y, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 47, 791-797 (1999)
資料
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
663190-5G4061832842028
663190-1G4061826138137