Merck
662313
Sigma-Aldrich
6-ニトロ-2H-1,4-ベンゾオキサジン-3(4H)-オン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H6N2O4
CAS番号:
分子量:
194.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
236-240 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-8-4-14-7-2-1-5(10(12)13)3-6(7)9-8/h1-3H,4H2,(H,9,11)
InChI Key
UNYXDJBNODSRRC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3