アッセイ
97%
形状
solid
mp
83-87 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
Cc1cncc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6/h2,4-5H,1H3
InChI Key
VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
661929-1G:4548173271736
661929-BULK:
661929-250MG:4548173271743
661929-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)