Merck
659665
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
別名:
PEG-b-PLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
PEG average Mn 350
PLA average Mn 1,000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
659665-BULK:
659665-VAR:
659665-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.