Merck
658901
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(tBu)-OH-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H2915NO5
分子量:
460.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
153-156 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i29+1
InChI Key
JAUKCFULLJFBFN-VQEUBSLTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。