Merck
658448
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-ヒドロキシ-3-ニトロピリジン
98%
別名:
5-ブロモ-3-ニトロ-2(1H)-ピリジノン, 5-ブロモ-3-ニトロ-2-ピリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrN2O3
CAS番号:
分子量:
218.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
246-250 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
Oc1ncc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
InChI Key
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658448-25G:
658448-BULK:
658448-VAR:
658448-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)