About This Item
化学式:
CH3OOCC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
655597-1G:4548173222431
655597-25G:4548173222424
655597-5G:4548173222417
655597-BULK:
655597-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)