Merck
654787
Sigma-Aldrich
2,3'-ジブロモアセトフェノン
97%
別名:
α,3'-ジブロモアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCH2Br
CAS番号:
分子量:
277.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
47-52 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI Key
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
654787-VAR:
654787-5G:
654787-BULK:
654787-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)