Merck
653470
Sigma-Aldrich
6-ヒドロキシ-2-ベンゾオキサゾリノン
97%
別名:
6-ヒドロキシ-2(3H)-ベンゾオキサゾロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO3
CAS番号:
分子量:
151.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
InChI Key
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
653470-VAR:
653470-1G:
653470-5G:
653470-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)