同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,8+1,9+1,14+1,16+1,22+1,23+1,25+1
InChI Key
SJVFAHZPLIXNDH-XAMSWMGVSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
651443-500MG:
651443-VAR:
651443-BULK:
651443-100MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)