Merck
65133
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methoxy-3-oxovalerate
technical, ≥85% (GC)
別名:
Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate, Nazarov reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
2042099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥85% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.44
bp
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ether
ketone
SMILES記法
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Precursor of the unstable methyl 3-oxo-4-pentenoate obtained by acid catalysis (e.g. TosOH) used for annulation reactions. It can be prepared in-situ, review
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
65133-BULK:
65133-5ML:
65133-VAR:
65133-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)