Merck
650765
Sigma-Aldrich
trans-3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
99%
別名:
β-4-Methoxybenzoylacrylic acid, 3-(p-Methoxybenzoyl)acrylic acid, 3-p-Anisoylacrylic acid, 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
206.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
132-136 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)/b7-6+
InChI Key
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650765-VAR:
650765-1G:
650765-BULK:
650765-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)