Merck
648787
Sigma-Aldrich
イソプロピルボロン酸
≥95%
別名:
(1-メチルエチル)ボロン酸, (プロパン-2-イル)ボロン酸, 2-プロパンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
87.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
InChI Key
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質または試薬です。
  • 銅が促進するクロスカップリング
  • ドミノ型ヘック鈴木反応
  • アリール化およびアルキル化のためのC-H活性化
  • 鈴木宮浦クロスカップリング反応
  • アルキル化-水素化還元配列法
その他情報
不定量の無水物を含むことがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
648787-1G:
648787-VAR:
648787-10G:
648787-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)