Merck
648582
Sigma-Aldrich
Cadmium-113Cd chloride
95 atom % (113Cd)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
113CdCl2
CAS番号:
分子量:
183.81
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
95 atom % (113Cd)
フォーム
solid
mp
568 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[113Cd]Cl
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648582-BULK:
648582-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)