Merck
648116
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
97%
別名:
3-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BrO2
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
112-114 °C/3 mmHg (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
648116-25G:
648116-5G:
648116-VAR:
648116-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)