Merck
647004
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-nitropyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3IN2O2
CAS番号:
分子量:
249.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
163-168 °C (lit.)
官能基
iodo
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3IN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI Key
SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647004-BULK:
647004-VAR:
647004-1G:4548173989761
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)