Merck
645524
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 200-425 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
シリカゲル, technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
グレード
technical grade
詳細
Residual water (≤12%)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500-600 m2/g , approx.
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
200-425 mesh
35-75 μm
ポアサイズ
0.75 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
pH
6.5-7.5
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Silica gel has been used for the solid phase extraction (SPE) fractionation of organohalogen compounds in biological organ tissues. Silica gel column may be employed for the clean-up procedures in multiresidue methods of pesticide analyses and as a support for the fabrication of pentachlorophenol (PCP)-imprinted functionalized sorbents for the analysis of trace pentachlorophenol in water samples by SPE combined with high performance liquid chromatography (HPLC).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
645524-BULK:
645524-5KG:
645524-2.5KG:
645524-25KG:
645524-VAR:
645524-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60738
シリカゲル
シリカゲル pore size 50-76 Å, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
236756
シリカゲル
シリカゲル for column chromatography, 60
Supelco
89943
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 636), pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
236802
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Supelco
236799
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
288500
シリカゲル
シリカゲル Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
Supelco
S7500
シリカゲル
Analyses of pesticides and their metabolites in foods and drinks.
Ahmed, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 20(11), 649-661 (2001)
Development of an accelerated solvent extraction and gel permeation chromatography analytical method for measuring persistent organohalogen compounds in adipose and organ tissue analysis.
Saito, et al.
Chemosphere, 57(5), 373-381 (2004)
Preparation and evaluation of a molecularly imprinted sol-gel material for on-line solid-phase extraction coupled with high performance liquid chromatography for the determination of trace pentachlorophenol in water samples.
Han, et al.
Journal of Chromatography A, 1100(2), 131-136 (2005)