Merck
645516
Sigma-Aldrich
trans-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
trans-11-Octadecenoic acid-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC17H34O2
CAS番号:
分子量:
283.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
43-44 °C
質量シフト
M+1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C\CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i18+1
InChI Key
UWHZIFQPPBDJPM-SMHONUQDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645516-BULK:
645516-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Hervás et al.
Journal of dairy science, 103(1), 368-378 (2019-11-18)
Isotopic tracers are used to directly quantify the effect of mammary Δ9-desaturation on milk fatty acid (FA) composition, but very few studies have applied this method to measuring the endogenous synthesis of rumenic acid (RA; cis-9,trans-11 conjugated linoleic acid) in