Merck
643998
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
97%
別名:
4′-Hydroxy-[1,1′−biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Hydroxybiphenyl-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NO
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
164-168 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8,15H
InChI Key
DTNKYIRPORWHHR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
643998-1G:4548173225395
643998-VAR:
643998-BULK:
643998-5G:4548173225401
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)