同位体純度
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C
密度
2.327 g/mL at 25 °C
アプリケーション
agriculture
environmental
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H][13CH]([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D2
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-WGVGGRBOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
639257-5G:
639257-VAR:
639257-BULK:
639257-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)