Merck
636223
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2BrClO2S2
CAS番号:
分子量:
261.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
100-102 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
InChI Key
WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
636223-5G:
636223-25G:
636223-VAR:
636223-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)