Merck
633771
Sigma-Aldrich
5-メチルイソオキサゾール-4-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO3
CAS番号:
分子量:
127.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
144-148 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
633771-BULK:
633771-10G:
633771-VAR:
633771-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)