Merck
631388
Sigma-Aldrich
2-(クロロメチル)-3-メチル-4-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)ピリジン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9ClF3NO · HCl
CAS番号:
分子量:
276.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
208-214 °C
官能基
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H
InChI Key
CMZBQUWICURDCD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631388-25G:
631388-VAR:
631388-BULK:
631388-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)